Kluczowe dokumenty
SAB4502834
Sigma-Aldrich
Anti-SOX9 Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
SRY sex determining region Y-box 9 protein, SRY-box containing gene 9, Sox-9, transcription factor SOX-9
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-SOX9 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 56 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SOX9(6662)
Opis ogólny
Gen SOX9 (SRY (sex determining region Y) -box 9) znajduje się na ludzkim chromosomie 17q24.3. SOX9 koduje białko wiążące DNA, które należy do klasy pudełek o wysokiej mobilności.
Przeciwciało anty-SOX9 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka SOX9.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego SOX9.
Zakres immunogenu: 147-196
Działania biochem./fizjol.
Białko kodowane przez gen SOX9 (SRY (sex determining region Y) -box 9) jest zaangażowane w regulację procesów rozwojowych, takich jak chondrogeneza, gliogeneza, specyfikacja nabłonkowych komórek macierzystych mieszków włosowych, gonadogeneza, prawidłowy rozwój przegrody, płuc, zastawki serca i trzustki. Nieprawidłowa regulacja SOX9 sprzyja powstawaniu nowotworów w różnych tkankach. SOX9 indukuje proces przerzutów w komórkach nowotworowych. Nadekspresję genu obserwuje się w nowotworach prostaty, piersi i jelita grubego.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Expression and Clinical Significance of SOX9 in Renal Cell Carcinoma, Bladder Cancer and Penile Cancer.
Wan YP
Oncology research and treatment, 40(1-2), 15-20 (2017)
Loss of DDRGK1 modulates SOX9 ubiquitination in spondyloepimetaphyseal dysplasia.
Egunsola AT
The Journal of Clinical Investigation, 127(4), 1475-1484 (2017)
Sox9-Positive Progenitor Cells Play a Key Role in Renal Tubule Epithelial Regeneration in Mice.
Kang HM
Cell Reports, 14(4), 861-871 (2016)
Position effects due to chromosome breakpoints that map approximately 900 Kb upstream and approximately 1.3 Mb downstream of SOX9 in two patients with campomelic dysplasia.
Velagaleti GV
American Journal of Human Genetics, 76(4), 652-662 (2005)
SOX9 is a proliferation and stem cell factor in hepatocellular carcinoma and possess widespread prognostic significance in different cancer types.
Richtig G
PLoS ONE, 12(11), 1-15 (2017)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4502834-100UG4061837745584