AV100797
Anti-SOX9 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-SRY (sex determining region Y)-box 9 (campomelic dysplasia, autosomal sex-reversal)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
56 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, goat, mouse, bovine, human, guinea pig, rat, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SOX9(6662)
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3