Kluczowe dokumenty
SAB5702748
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Cyclin E2, klon 0Y7G5, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CYCE2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
0Y7G5, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
47 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.54 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
HQYEIRNCWPPVLSGGISPCIIIETPHKEIGTSDFSRFTNYRFKNLFINPSPLPDLSWGCSKEVWLNMLKKESRYVHDKHFEVLHSDLEPQMRSILLDWLL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCNE2(9134)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do wysoce konserwatywnej rodziny cyklin, której członkowie charakteryzują się dramatyczną okresowością w obfitości białka w cyklu komórkowym. Cykliny funkcjonują jako regulatory kinaz CDK. Różne cykliny wykazują różne wzorce ekspresji i degradacji, które przyczyniają się do czasowej koordynacji każdego zdarzenia mitotycznego. Cyklina ta tworzy kompleks i funkcjonuje jako podjednostka regulatorowa CDK2. Wykazano, że cyklina ta specyficznie oddziałuje z inhibitorami CDK z rodziny CIP/KIP i odgrywa rolę w przejściu cyklu komórkowego G1/S. Ekspresja tego genu osiąga szczyt w fazie G1-S i wykazuje wzór specyficzności tkankowej odmienny od ekspresji cykliny E1. Znacznie zwiększony poziom ekspresji tego genu zaobserwowano w komórkach nowotworowych. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 50-150 ludzkiej cykliny E2 (O96020).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)