Kluczowe dokumenty
SAB4701098
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD3-APC antibody produced in mouse
clone APA1/1
Synonim(y):
CD3 epsilon chain, CD3epsilon, IMD18, T3E
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
APA1/1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
0.1 mg/mL
metody
flow cytometry: 1.5 μg/mL
nr dostępu
BC049847
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD3E(916)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody APA1/1 recognizes an activation-dependent intracellular epitope of CD3 epsilon. Exposure of the epitope precedes CD3 phosphorylation and recruitment and activation of ZAP70, which initiates the signaling cascade produced by T-cell activation. APA1/1 provides the earliest known marker for TCR-mediated T cell activation.
Immunogen
Purified human CD3 proteins isolated from thymus
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)