MABF3068
Anti-CD163 Antibody, clone MAC2-158
Synonim(y):
Scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130;Hemoglobin scavenger receptor
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MAC2-158, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 125.45 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human thymus tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected CD163 in human thymus tissue sections.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected CD163 in human liver tissue sections.
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD163 in Flow Cytometry applications Maniecki, M.B., et al. (2011). Immunobiology. 216(8): 882-90; Krijgsman, D., et al. (2020). Int J Mol Sci. 21(16): 5925).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected CD163 in Immunocytochemistry applications (Maniecki, M.B., et al. (2011). Immunobiology. 216(8): 882-90).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD163 in human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) (Data courtesy of Jane Collins, Research Laboratory Manager of Dr. Paul M. Guyre s Lab, Department of Microbiology and Immunology, Geisel School of Medicine, Dartmouth College, NH, USA).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD163 in Western Blotting applications (Maniecki, M.B., et al. (2011). Immunobiology. 216(8): 882-90).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated CD163 in Immunoprecipitation applications (Morganelli, P.M., et al. (1988). J Immunol. 140(7): 2296-304).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1