Kluczowe dokumenty
SAB5702734
Sigma-Aldrich
Anti-MYL12B Antibody, clone 1X3F1, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
MYL12B, MLC-B, MRLC2, myosin light chain 12B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
1X3F1, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
20 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.50 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MMNEAPGPINFTMFLTMFGEKLNGTDPEDVIRNAFACFDEEATGTIQEDYLRELLTTMGDRFTDEEVDELYREAPIDKKGNFNYIEFTRILKHGAKDKDD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYL12B(103910)
Opis ogólny
The activity of nonmuscle myosin II (see MYH9; MIM 160775) is regulated by phosphorylation of a regulatory light chain, such as MRLC2. This phosphorylation results in higher MgATPase activity and the assembly of myosin II filaments (Iwasaki et al., 2001 [PubMed 11942626]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 73-172 of human MYL12B (O14950).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)