SAB5702714
Anti-Alpha-2-Macroglobulin (A2M) Antibody, clone 7V6M10, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
A2MD, CPAMD5, FWP007, S863-7
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7V6M10, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
185 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.30 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1