Merck
GW20008F
Sigma-Aldrich
Anti-α-2-Macroglobulin antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-A2MG
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-20008F
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... A2M(2)
Immunogen
Sekwencja immunogenu: GI # 68765, sekwencja 1-1474
α-2-Macroglobulin (validated) native human protein.
Zastosowanie
Przeciwciało przeciwko α-2-makroglobulinie wytwarzane u kurcząt nadaje się do western blottingu w rozcieńczeniu roboczym 1:500 i do barwienia komórek w rozcieńczeniu roboczym 1:200. Jest również używane do pośredniego testu ELISA.
Działania biochem./fizjol.
A2M (α-2-makroglobulina) hamuje wszystkie cztery klasy proteinaz poprzez unikalny mechanizm "wychwytywania". Białko to ulega zmianie konformacyjnej, gdy proteinaza wiąże i rozszczepia określony odcinek peptydu zwany "regionem przynęty" w białku. To zmodyfikowane białko zatrzymuje związaną proteinazę. Bierze udział w usuwaniu i degradacji Aβ, który jest głównym składnikiem złogów beta-amyloidu. Dlatego też jest związany z chorobą Alzheimera (AD).
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S L Gonias et al.
Biochimica et biophysica acta, 705(3), 306-314 (1982-08-10)
Circular dichroism spectroscopy, sedimentation velocity and ultraviolet difference spectroscopy were used to compare alpha 2-macroglobulin, alpha 2-macroglobulin-trypsin complex and alpha 2-macroglobulin-methylamine complex. The circular dichroic spectrum of native alpha 2-macroglobulin is significantly changed in shape and magnitude following reaction with
M P Cuajungco et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 920, 292-304 (2001-02-24)
Alzheimer's disease is a rapidly worsening public health problem. The current lack of effective treatments for Alzheimer's disease makes it imperative to find new pharmacotherapies. At present, the treatment of symptoms includes use of acetylcholinesterase inhibitors, which enhance acetylcholine levels
M Hall et al.
FEBS letters, 254(1-2), 111-114 (1989-08-28)
Alpha 2-Macroglobulin (alpha 2 M) was isolated from plasma of the freshwater crayfish, Pacifastacus leniusculus, using ultracentrifugation, ion-exchange chromatography and gel filtration techniques. The Pacifastacus alpha 2 M molecule (P alpha 2 M) was radio-actively labeled in the thiol ester
X Huang et al.
The Journal of nutrition, 130(5S Suppl), 1488S-1492S (2000-05-10)
Alzheimer's disease (AD) is characterized by amyloid deposits within the neocortical parenchyma and the cerebrovasculature. The main component of these predominantly extracellular collections, Abeta, which is normally a soluble component of all biological fluids, is cleaved out of a ubiquitously
Vivian Lobo et al.
Molecular human reproduction, 25(3), 137-155 (2018-12-28)
Glucose regulated protein 78 (GRP78) is expressed on cell surface in exceptional conditions as seen in cancer cells and macrophages. We have reported its membrane localization in sperm. The functional significance of its surface localization in sperm is an enigma.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GW20008F-50UG4061838063861