Kluczowe dokumenty
SAB5702607
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ESRα, klon 4L8K5, królicze monoklonalne
Synonim(y):
ESR1, ER, ESR, ESRA, ESTRR, Era, NR3A1, ER alfa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4L8K5, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
66 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
1.33 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:1000 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
AVYNYPEGAAYEFNAAAAANAQVYGQTGLPYGPGSEAAAFGSNGLGGFPPLNSVSPSPLMLLHPPPQLSPFLQPHGQQVPYYLENEPSGYTVREAGPPAFY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ESR1(2099)
Opis ogólny
Gen ten koduje receptor estrogenowy, aktywowany ligandem czynnik transkrypcyjny składający się z kilku domen ważnych dla wiązania hormonów, wiązania DNA i aktywacji transkrypcji. Białko lokalizuje się w jądrze, gdzie może tworzyć homodimer lub heterodimer z receptorem estrogenowym 2. Estrogen i jego receptory są niezbędne dla rozwoju płciowego i funkcji rozrodczych, ale odgrywają również rolę w innych tkankach, takich jak kości. Receptory estrogenowe są również zaangażowane w procesy patologiczne, w tym raka piersi, raka endometrium i osteoporozę. Alternatywne wykorzystanie promotora i alternatywny splicing skutkują dziesiątkami wariantów transkryptu, ale natura pełnej długości wielu z tych wariantów nie została określona.
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 50-150 ludzkiego receptora estrogenowego alfa (ESRα) (P03372).
Zastosowanie
BŚ, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)