Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5702554
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw sercowej troponinie T (TNNT2), klon 10H9D8, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CMD1D, CMH2, CMPD2, LVNC6, RCM3, TnTC, cTnT
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
10H9D8, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
36 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
stężenie
0.4 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
QKQAQTERKSGKRQTEREKKKKILAERRKVLAIDHLNEDQLREKAKELWQSIYNLEAEKFDLQEKFKQQKYEINVLRNRINDNQKVSKTRGKAKVTGRWK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNNT2(7139)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest wiążącą tropomiozynę podjednostką kompleksu troponiny, która znajduje się na cienkich włóknach mięśni prążkowanych i reguluje skurcz mięśni w odpowiedzi na zmiany wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia. Mutacje w tym genie są związane z rodzinną kardiomiopatią przerostową, a także z kardiomiopatią rozstrzeniową. Transkrypty tego genu ulegają alternatywnemu splicingowi, co skutkuje wieloma izoformami specyficznymi dla tkanek, jednak pełna długość niektórych z tych wariantów nie została jeszcze określona. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 199-298 ludzkiej troponiny sercowej T (TNNT2) (P45379).
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)