Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5702908
Sigma-Aldrich
Anti-Collagen Type III (COL3A1) Antibody
rabbit monoclonal, 6Y9C6
Synonim(y):
COL3A1, EDS4A, łańcuch alfa-1(III) kolagenu
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-kolagen III alfa 1/COL3A1, klon 6Y9C6, królicze monoklonalne,
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6Y9C6, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
150 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.8 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
NYSPQYDSYDVKSGVAVGGLAGYPGPAGPPGPPGPPGTSGHPGSPGSPGYQGPPGEPGQAGPSGPPGPPGAIGPSGPAGKDGESGRPGRPGERGLPGPPGIKGPAGIPGFPGMKGHRGFDGRNGEKGETGAPGLKGENGLPGENGAPGPMGPRGAPGERGRPGLPGAAGARGNDGARGSDGQPGPPGPPGTAGFPGSPGAKGEVGPAGSPGSNGAPGQRGEPGPQGHAGAQGPPGPPGINGSPGGKGEMGP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Gen ten koduje łańcuchy pro-alfa1 kolagenu typu III, kolagenu fibrylarnego, który znajduje się w rozciągliwych tkankach łącznych, takich jak skóra, płuca, macica, jelita i układ naczyniowy, często w połączeniu z kolagenem typu I. Mutacje w tym genie są związane z zespołem Ehlersa-Danlosa typu IV oraz z tętniakami aorty i tętnic. Dla tego genu zidentyfikowano dwa transkrypty, wynikające z zastosowania alternatywnych sygnałów poliadenylacji.
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 150-400 ludzkiego kolagenu III alfa 1/COL3A1 (P02461).
Zastosowanie
WB, IF/ICC, IP
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)