Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5702539
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw łańcuchowi ciężkiemu miozyny, klon 6V0G1, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CMD1S, CMH1, MPD1, MYHCB, SPMD, SPMM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6V0G1, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
250 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
VAELGEQIDNLQRVKQKLEKEKSEFKLELDDVTSNMEQIIKAKANLEKMCRTLEDQMNEHRSKAEETQRSVNDLTSQRAKLQTENGELSRQLDEKEALISQLTRGKLTYTQQLEDLKRQLEEEVKAKNALAHALQSARHDCDLLREQYEEETEAKAELQRVLSKANSEVAQWRTKYETDAIQRTEELEEAKKKLAQRLQEA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYH7(4625)
Opis ogólny
Miozyna mięśniowa jest heksamerycznym białkiem zawierającym 2 podjednostki łańcucha ciężkiego, 2 podjednostki alkalicznego łańcucha lekkiego i 2 podjednostki regulacyjnego łańcucha lekkiego. Gen ten koduje podjednostkę beta (lub wolną) łańcucha ciężkiego miozyny sercowej. Ulega ekspresji głównie w prawidłowej komorze serca człowieka. Ulega również ekspresji w tkankach mięśni szkieletowych bogatych w wolnokurczliwe włókna mięśniowe typu I. Zmiany względnej obfitości tego białka i alfa (lub szybkiej) ciężkiej podjednostki miozyny sercowej korelują z prędkością skurczu mięśnia sercowego. Jego ekspresja zmienia się również podczas niedoboru hormonów tarczycy i przeciążenia hemodynamicznego. Mutacje w tym genie są związane z rodzinną kardiomiopatią przerostową, miopatią spichrzeniową miozyny, kardiomiopatią rozstrzeniową i dystalną miopatią Lainga o wczesnym początku. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1200-1400 ludzkiego łańcucha ciężkiego miozyny (P12883).
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)