Kluczowe dokumenty
SAB5702346
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-C4A, klon 4C3F2, królicze monoklonalne
Synonim(y):
C4, C4A2, C4A3, C4A4, C4A6, C4AD, C4S, CO4, CPAMD2, RG
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4C3F2, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
200 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
HREELVYELNPLDHRGRTLEIPGNSDPNMIPDGDFNSYVRVTASDPLDTLGSEGALSPGGVASLLRLPRGCGEQTMIYLAPTLAASRYLDKTEQWSTLPPETKDHAVDLIQKGYMRIQQFRKADGSYAAWLSRDSSTWLTAFVLKVLSLAQEQVGGSPEKLQETSNWLLSQQQADGSFQDPCPVLDRSMQGGLVGNDETVALTAFVTIALHHGLAVFQDEGAEPLKQRVEASISKANSFLGEKASAGLLGAHAAAITAYALTLTKAPVDLLGVAHNNLMAMAQETGDNLYWGSVTGSQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... C4A(720)
Opis ogólny
Gen ten koduje kwaśną formę czynnika dopełniacza 4, będącego częścią klasycznego szlaku aktywacji. Białko ulega ekspresji jako jednołańcuchowy prekursor, który przed wydzieleniem jest proteolitycznie rozszczepiany do trimeru łańcuchów alfa, beta i gamma. Trimer zapewnia powierzchnię do interakcji między kompleksem antygen-przeciwciało i innymi składnikami dopełniacza. Łańcuch alfa jest rozszczepiany w celu uwolnienia anafilatoksyny C4, peptydu przeciwdrobnoustrojowego i mediatora miejscowego stanu zapalnego. Niedobór tego białka jest związany z toczniem rumieniowatym układowym i cukrzycą typu I. Gen ten lokalizuje się w regionie głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC) klasy III na chromosomie 6. Istnieją różne haplotypy tego klastra genów, tak że osoby mogą mieć 1, 2 lub 3 kopie tego genu. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, listopad 2014].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 940-1237 ludzkiego dopełniacza C4A (P0C0L4).
Zastosowanie
BŚ, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)