Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA023310
Sigma-Aldrich
Anti-BAIAP2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-BAI-associated protein 2, Anti-BAI1-associated protein 2, Anti-Brain-specific angiogenesis inhibitor 1-associated protein 2, Anti-FLAF3, Anti-IRS-58, Anti-IRSp53, Anti-IRSp53/58, Anti-Insulin receptor substrate p53, Anti-Insulin receptor substrate protein of 53 kDa, Anti-Protein BAP2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
WFPFSYTRVLDSDGSDRLHMSLQQGKSSSTGNLLDKDDLAIPPPDYGAASRAFPAQTASGFKQRPYSVAVPAFSQGLDDYGARSMSRNP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BAIAP2(10458)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen BAIAP2 (BAI1 associated protein 2) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 17q25. Białko posiada domenę I-BAR (inverted Bin/amphiphysin/Rvs), częściową domenę wiążącą Cdc42 (cell division cycle 42)/Rac (v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1), domenę Src homology-3 (SH3) i domenę PDZ (PSD95, Dlg1 i zo-1).
Immunogen
Brain-specific angiogenesis inhibitor 1-associated protein 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-BAIAP2 produkowane u królików zostało użyte w:
  • immunofluorescencji (1:50) (1:1000)
  • immunohistochemii (1:100)
  • Western blotting (1:3500) (1:1,000)
  • immunobarwienie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Interakcja BAIAP2 (BAI1 associated protein 2) z CDC42 (cell division cycle 42) jest niezbędna do tworzenia filopodii. Bierze również udział w naprowadzaniu stożka wzrostu neuronów. Mutacje w BAIAP2 są związane z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi i autyzmem. BAIAP2 uczestniczy również w emocjonalnej modulacji siły pamięci. Reguluje również ruchliwość komórek i pośredniczy w sprzężeniu przebudowy związanej z aktyną ze szlakami sygnalizacyjnymi guanozynotrifosfatazy (GTPazy) i kinazy Rho.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75831
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gediminas Luksys et al.
PloS one, 9(1), e83707-e83707 (2014-01-07)
Memory performance is the result of many distinct mental processes, such as memory encoding, forgetting, and modulation of memory strength by emotional arousal. These processes, which are subserved by partly distinct molecular profiles, are not always amenable to direct observation.
Lu Liu et al.
Behavioral and brain functions : BBF, 9, 48-48 (2014-01-01)
Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is a common chronic neurodevelopmental disorder with a high heritability. Much evidence of hemisphere asymmetry has been found for ADHD probands from behavioral level, electrophysiological level and brain morphology. One previous research has reported possible association between
Ai Mei Chou et al.
The Journal of biological chemistry, 289(35), 24383-24396 (2014-07-18)
Filopodia are dynamic actin-based structures that play roles in processes such as cell migration, wound healing, and axonal guidance. Cdc42 induces filopodial formation through IRSp53, an Inverse-Bin-Amphiphysins-Rvs (I-BAR) domain protein. Previous work from a number of laboratories has shown that
Yangsik Kim et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 14, 23-23 (2020-03-03)
IRSp53 (also known as BAIAP2) is an abundant excitatory postsynaptic scaffolding protein implicated in autism spectrum disorders (ASD), schizophrenia, and attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). IRSp53 is expressed in different cell types across different brain regions, although it remains unclear how IRSp53
Ai Mei Chou et al.
Scientific reports, 7, 40485-40485 (2017-01-10)
The insulin receptor substrate of 53 kDa, IRSp53, is an adaptor protein that works with activated GTPases, Cdc42 and Rac, to modulate actin dynamics and generate membrane protrusions in response to cell signaling. Adult mice that lack IRSp53 fail to regulate