Kluczowe dokumenty
SAB5702307
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MSR1, klon 10O8B0, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CD204, SCARA1, SR-A, SR-AI, SR-AII, SR-AIII, SRA, phSR1, phSR2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
10O8B0, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
70 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
1.40 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MEQWDHFHNQQEDTDSCSESVKFDARSMTALLPPNPKNSPSLQEKLKSFKAALIALYLLVFAVLIPLIGIVAAQLLKWETKNCSVSSTNANDITQSLTGK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MSR1(4481)
Opis ogólny
Gen ten koduje receptory zmiataczy makrofagów klasy A, które obejmują trzy różne typy (1, 2, 3) generowane przez alternatywny splicing tego genu. Te receptory lub izoformy są specyficznymi dla makrofagów trimerycznymi integralnymi glikoproteinami błonowymi i są zaangażowane w wiele procesów fizjologicznych i patologicznych związanych z makrofagami, w tym miażdżycę, chorobę Alzheimera i obronę gospodarza. Izoformy typu 1 i 2 są funkcjonalnymi receptorami i są w stanie pośredniczyć w endocytozie zmodyfikowanych lipoprotein o niskiej gęstości (LDL). Izoforma typu 3 nie internalizuje zmodyfikowanych LDL (acetylo-LDL) pomimo posiadania domeny, która pośredniczy w tej funkcji w izoformach typu 1 i 2. Ma zmienione przetwarzanie wewnątrzkomórkowe i jest uwięziona w retikulum endoplazmatycznym, co uniemożliwia jej endocytozę. Izoforma typu 3 może hamować funkcję izoform typu 1 i typu 2 przy współekspresji, wskazując na dominujący efekt ujemny i sugerując mechanizm regulacji aktywności receptora zmiatacza w makrofagach. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego MSR1 (P21757).
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)