Kluczowe dokumenty
SAB5702262
Sigma-Aldrich
Anti-MMP7 Antibody, clone 9D8S10, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
MMP7,MMP-7,MPSL1,PUMP-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9D8S10, monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
4.84 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MMP7(4316)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the peptidase M10 family of matrix metalloproteinases (MMPs). Proteins in this family are involved in the breakdown of extracellular matrix in normal physiological processes, such as embryonic development, reproduction, and tissue remodeling, as well as in disease processes, such as arthritis and metastasis. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate the mature protease. This secreted protease breaks down proteoglycans, fibronectin, elastin and casein and differs from most MMP family members in that it lacks a conserved C-terminal hemopexin domain. The enzyme is involved in wound healing, and studies in mice suggest that it regulates the activity of defensins in intestinal mucosa. The gene is part of a cluster of MMP genes on chromosome 11. This gene exhibits elevated expression levels in multiple human cancers.
Immunogen
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant protein of human MMP7.
Zastosowanie
WB, IHC
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)