Kluczowe dokumenty
SAB5702163
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-STAT6, klon 4G7J8, królicze monoklonalne
Synonim(y):
D12S1644,IL-4-STAT,STAT6B,STAT6C,STAT6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4G7J8, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
100 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
0.8 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STAT6(6778)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych STAT. W odpowiedzi na cytokiny i czynniki wzrostu członkowie rodziny STAT są fosforylowani przez kinazy związane z receptorami, a następnie tworzą homo- lub heterodimery, które przemieszczają się do jądra komórkowego, gdzie działają jako aktywatory transkrypcji. Białko to odgrywa kluczową rolę w wywoływaniu odpowiedzi biologicznych, w których pośredniczy IL4. Stwierdzono, że indukuje ono ekspresję BCL2L1/BCL-X(L), która jest odpowiedzialna za antyapoptotyczną aktywność IL4. Badania nokautu u myszy sugerują rolę tego genu w różnicowaniu komórek T helper 2 (Th2), ekspresji markerów powierzchniowych komórek i przełączaniu klas immunoglobulin. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.[dostarczone przez RefSeq, maj 2010].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego STAT6
Zastosowanie
WB, IF/ICC, IP
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5702163-100UL4065270698469