Kluczowe dokumenty
06-937
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-STAT6 (Tyr641)
Upstate®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr641)
informacje o genach
human ... STAT6(6778)
Specyficzność
fosfo-STAT6
Immunogen
peptyd odpowiadający aminokwasom 631-645 ludzkiego STAT6 (C-PEQMGKDGRGpYVPAT)
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
To przeciwciało anty-fosfo-STAT6 (Tyr641) jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania fosfo-STAT6 (Tyr641).
Jakość
routinely evaluated by immunoblot on lysates of HepG2 cells, serum starved, then stimulated with IL-4
Opis wartości docelowych
100kDa
Postać fizyczna
0,1 M Tris-Glicyna, 0,15 M NaCl, 0,05% azydek sodu, pH 7,4.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 1 roku od daty otrzymania.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Defective GATA-3 expression in Th2 LCR-deficient mice.
Soo Seok Hwang,Kiwan Kim,Gap Ryol Lee
Biochemical and biophysical research communications null
F W Quelle et al.
Molecular and cellular biology, 15(6), 3336-3343 (1995-06-01)
By searching a database of expressed sequences, we identified a member of the signal transducers and activators of transcription (Stat) family of proteins. Human and murine full-length cDNA clones were obtained and sequenced. The sequence of the human cDNA was
Elaine Mo Hayes et al.
Frontiers in immunology, 5, 537-537 (2014-11-13)
Rupture of advanced atherosclerotic plaques accounts for most life-threatening myocardial infarctions. Classical (M1) and alternative (M2) macrophage activation could promote atherosclerotic plaque progression and rupture by increasing production of proteases, including matrix metalloproteinases (MMPs). Lymphocyte-derived cytokines may be essential for
J Hou et al.
Science (New York, N.Y.), 265(5179), 1701-1706 (1994-09-16)
Interleukin-4 (IL-4) is an immunomodulatory cytokine secreted by activated T lymphocytes, basophils, and mast cells. It plays an important role in modulating the balance of T helper (Th) cell subsets, favoring expansion of the Th2 lineage relative to Th1. Imbalance