Kluczowe dokumenty
SAB5702017
Sigma-Aldrich
[KD Validated]Przeciwciało anty-PCSK9, klon 9L4U5, królicze monoklonalne
Synonim(y):
FH3, HCHOLA3, LDLCQ1, NARC-1, NARC1, PC9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9L4U5, monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:1000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
EASIHASCCHAPGLECKVKEHGIPAPQEQVTVACEEGWTLTGCSALPGTSHVLGAYAVDNTCVVRSRDVSTTGSTSEGAVTAVAICCRSRHLAQASQELQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCSK9(255738)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny konwertazy proproteinowej podobnej do subtylizyny, która obejmuje proteazy przetwarzające prekursory białek i peptydów poprzez regulowane lub konstytutywne gałęzie szlaku wydzielniczego. Kodowane białko ulega autokatalitycznemu przetwarzaniu z jego prosegmentem w ER i jest konstytutywnie wydzielane jako nieaktywna proteaza do macierzy zewnątrzkomórkowej i sieci trans-Golgiego. Ulega ekspresji w tkankach wątroby, jelit i nerek i eskortuje specyficzne receptory do degradacji lizosomalnej. Odgrywa rolę w metabolizmie cholesterolu i kwasów tłuszczowych. Mutacje w tym genie są związane z autosomalną dominującą hipercholesterolemią rodzinną. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, luty 2014].
Immunogen
PBS z 0,05% proclin300, 0,05% BSA, 50% glicerolu, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 593-692 ludzkiej konwertazy proproteinowej 9 (PCSK9) (NP_777596.2).
Zastosowanie
WB
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5702017-100UL4065270651754