Kluczowe dokumenty
HPA004774
Sigma-Aldrich
Anti-PCSK6 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Paired basic amino acid cleaving enzyme 4 antibody produced in rabbit, Anti-Proprotein convertase subtilisin/kexin type 6 precursor antibody produced in rabbit, Anti-SPC4 antibody produced in rabbit, Anti-Subtilisin-like proprotein convertase 4 antibody produced in rabbit, Anti-Subtilisin/kexin-like protease PACE4 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
RPVYTNHWAVQVLGGPAEADRVAAAHGYLNLGQIGNLEDYYHFYHSKTFKRSTLSSRGPHTFLRMDPQVKWLQQQEVKRRVKR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCSK6(5046)
Opis ogólny
PCSK6 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 6) to konwertaza proproteinowa (PC) należąca do rodziny PC. Ulega ekspresji w komórkach ziarnistych pęcherzyków przedowulacyjnych i komórkach α-aktyny mięśni gładkich (αSMA+) czapeczki włóknistej.
Immunogen
Proprotein convertase subtilisin/kexin type 6 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
PCSK6 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 6) wykazuje wysoką ekspresję we włóknistej otoczce objawowych blaszek miażdżycowych tętnic szyjnych. Bierze udział w pękaniu blaszki miażdżycowej poprzez przebudowę macierzy zewnątrzkomórkowej. PCSK6 działa jako biomarker surowicy w raku prostaty. Doniesiono, że PCSK6 może mieć wpływ na wzrost SMC w miażdżycy. W pęcherzykach przedowulacyjnych aktywność białka jest regulowana przez LH (hormon luteinizujący). Odgrywa ważną rolę w apoptozie komórek KGN (steroidogenna ludzka linia komórek nowotworowych ziarnistych jajnika oznaczona jako KGN).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85238
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ljubica Perisic et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 33(10), 2432-2443 (2013-08-03)
Carotid plaque instability is a major cause of ischemic stroke, but detailed knowledge about underlying molecular pathways is still lacking. Here, we evaluated large-scale transcriptomic and protein expression profiling in a biobank of carotid endarterectomies followed by characterization of identified
Ying Wang et al.
The Journal of endocrinology, 222(1), 151-160 (2014-05-27)
Mammalian proprotein convertases (PCs) play an important role in folliculogenesis, as they proteolytically activate a variety of substrates such as the transforming growth factor beta (TGFβ) superfamily. PC subtilism/kexin 6 (PCSK6) is a member of the PC family and is
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA004774-25UL4061841340775
HPA004774-100UL4061836309220