ABS1006
Anti-PCSK9 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
NARC-1, PC9, Subtilisin/kexin-like protease PC9, Proprotein convertase 9, Neural apoptosis-regulated convertase 1, Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCSK9(255738)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Metabolism
Lipid Signaling
Liver Physiology
Western Blotting Analysis: A representative lot of this antibody detected PCSK9 protein in siRNA transfected HepG2 cells without and with BBR treatment (Data compliments of Sahng Wook Park of Yongsei University College of Medicine).
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: 8.0 µg/mL of this antibody detected PCSK9 in HepG2 cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2