Kluczowe dokumenty
SAB5701988
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SSCA1/SerpinB3, klon 6J3U6, królicze monoklonalne
Synonim(y):
SERPINB3, HsT1196, SCC, SCCA-1, SCCA-PD, SCCA1, SSCA1, T4-A, serpina B3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6J3U6, monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
2 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
TMGMVDIFNGDADLSGMTGSRGLVLSGVLHKAFVEVTEEGAEAAAATAVVGFGSSPTSTNEEFHCNHPFLFFIRQNKTNSILFYGRFSSP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SerpinB3(6317)
Opis ogólny
Serpina B3, znana również jako antygen-1 raka płaskonabłonkowego (SCCA-1), jest członkiem nadrodziny inhibitorów proteaz serynowych. Serpina B3 należy do podgrupy serpin związanych z owalbuminą, które biorą udział w regulacji apoptozy, stanu zapalnego, angiogenezy i embriogenezy. Może działać jako podobny do papainy inhibitor proteazy cysteinowej, modulując odpowiedź immunologiczną gospodarza przeciwko komórkom nowotworowym. Działa również jako inhibitor apoptozy indukowanej promieniowaniem UV poprzez tłumienie aktywności c-Jun NH(2)-końcowej kinazy (JNK1).
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 301-390 ludzkiego SSCA1/SerpinB3 (P29508).
Zastosowanie
IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701988-100UL4065270651464