Kluczowe dokumenty
MABN1580
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-beta-arrestin-2, klon 5E12.1
clone 5E12.1, from mouse
Synonim(y):
Arrestin beta-2, beta-Arrestin-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5E12.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARRB2(409)
Opis ogólny
Beta-arrestin-2 (UniProt P32121; znany również jako Arrestin beta-2) jest kodowany przez gen ARRB2 (znany również jako ARB2, ARR2, BARR2) (Gene ID 409) u człowieka. β-Arrestin 1 i 2 to cytozolowe białka adapterowe pierwotnie zidentyfikowane jako negatywne regulatory sygnalizacji receptora sprzężonego z białkiem G (GPCR) poprzez desensytyzację i internalizację receptora. Obecnie wiadomo, że te wielofunkcyjne białka rusztowania wywołują również szlaki sygnalizacyjne niezależne od białka G, łącząc aktywowane GPCR z wieloma cząsteczkami sygnalizacyjnymi, takimi jak kinazy ERK1/2, Akt i Src. Oprócz GPCR, β-arrestyny są również zaangażowane w szlaki sygnałowe receptorowej kinazy tyrozynowej (RTK), a β-arrestyna-2 łączy Src i Akt z receptorem insuliny (IR), aby zapewnić pełną aktywację Akt. Chociaż β-arrestin-1 i β-arrestin-2 mają wysoki stopień homologii strukturalnej, wykazują specyficzne funkcje w kilku procesach fizjologicznych. β-arrestiny mogą przyjmować wiele konformacji, aby wyświetlać różne zestawy oddziałujących domen. Rekrutacja β-arrestyny do określonego GPCR skutkuje tworzeniem różnych rusztowań β-arrestyny, umożliwiając wysoki poziom specyficzności dla danego agonisty.
Specyficzność
Oczekuje się, że reaguje ze splicowanymi izoformami 1, 4 i 5 zgłoszonymi przez UniProt (P32121). Reaktywność wobec izoform 2 i 3 nie została określona.
Immunogen
Epitop: Region C-końcowy.
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający sekwencji w C-końcowym regionie ludzkiej beta-arestyny-2.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50-250 z reprezentatywnej partii wykryło beta-arrestynę-2 w jądrach szczurów oraz ludzkich tkankach kory mózgowej i wątroby.
Przeciwciało anty-beta-arrestin-2, klon 5E12.1 jest przeciwciałem przeciwko beta-arrestin-2 do stosowania w Western Blotting, immunohistochemii (parafina).
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Signaling Neuroscience
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected beta-Arrestin-2 in 200 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~52 kDa. Obliczono 46,11 kDa (izoforma 1), 47,27 kDa (izoforma 2), 45,56 kDa (izoforma 3), 48,02 kDa (izoforma 4) i 4439 kDa (izoforma 5).
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1