Key Documents
SAB5701778
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-MAPKAPK2-T334 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1.19 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr334)
informacje o genach
human ... MAPKAPK2(9261)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the Ser/Thr protein kinase family. This kinase is regulated through direct phosphorylation by p38 MAP kinase. In conjunction with p38 MAP kinase, this kinase is known to be involved in many cellular processes including stress and inflammatory responses, nuclear export, gene expression regulation and cell proliferation. Heat shock protein HSP27 was shown to be one of the substrates of this kinase in vivo. Two transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene.
Immunogen
A synthetic phosphorylated peptide around T334 of human MAPKAPK2 (NP_116584.2).
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1