G9295
Monoclonal Anti-GAPDH−Peroxidase antibody produced in mouse
clone GAPDH-71.1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-G3PD, Anti-G3PDH, Anti-Glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogenase
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GAPDH-71.1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, canine, rat, hamster, monkey, mouse, turkey, bovine, mink, human, chicken
spodziewany brak reakcji z
prokaryotes
metody
western blot: 1:35,000-1:70,000 using A431 total cell extract
izotyp
IgM
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
rat ... Gapdh(24383)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2