Kluczowe dokumenty
WH0005884M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RAD17 antibody produced in mouse
clone 2G12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CCYC, Anti-HRAD17, Anti-R24L, Anti-RAD17 homolog (S. pombe), Anti-RAD17Sp, Anti-Rad24
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... RAD17(5884)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest wysoce podobne do produktu genu Schizosaccharomyces pombe rad17, genu punktu kontrolnego cyklu komórkowego wymaganego do zatrzymania cyklu komórkowego i naprawy uszkodzeń DNA w odpowiedzi na uszkodzenia DNA. Białko to wykazuje silne podobieństwo do czynnika replikacji DNA C (RFC) i może tworzyć kompleks z RFC. Białko to wiąże się z chromatyną przed uszkodzeniem DNA i jest fosforylowane przez kinazę punktu kontrolnego ATR po uszkodzeniu. Białko to rekrutuje kompleks białkowy punktu kontrolnego RAD1-RAD9-HUS1 do chromatyny po uszkodzeniu DNA, co może być wymagane do jego fosforylacji. Fosforylacja tego białka jest wymagana do zatrzymania cyklu komórkowego G2 wywołanego uszkodzeniem DNA i uważa się, że jest to krytyczne wczesne zdarzenie podczas sygnalizacji punktu kontrolnego w komórkach uszkodzonych przez DNA. Opisano osiem alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu tego genu, które kodują cztery różne białka. Zidentyfikowano dwa pseudogeny, zlokalizowane na chromosomach 7 i 13. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RAD17 (AAH32304, 1 a.a. ~ 110 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MNQVTDWVDPSFDDFLECSGVSTITATSLGVNNSSHRRKNGPSTLESSRFPARKRGNLSSLEQIYGLENSKEYLSENEPWVDKYKPETQHELAVHKKKIEEVETWLKAQV
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)