Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5701662
Sigma-Aldrich
Anty-FABPI
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
0.46 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FABP2(2169)
Opis ogólny
Wewnątrzkomórkowe białka wiążące kwasy tłuszczowe (FABP) należą do wielogenowej rodziny z prawie dwudziestoma zidentyfikowanymi członkami. FABP są podzielone na co najmniej trzy różne typy, a mianowicie typ wątrobowy, jelitowy i sercowy. Tworzą one białka o masie 14-15 kDa i uważa się, że uczestniczą w wychwycie, wewnątrzkomórkowym metabolizmie i/lub transporcie długołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Mogą być również odpowiedzialne za modulację wzrostu i proliferacji komórek. Gen białka wiążącego kwasy tłuszczowe 2 zawiera cztery eksony i jest obfitym białkiem cytozolowym w komórkach nabłonka jelita cienkiego. Gen ten ma polimorfizm w kodonie 54, który identyfikuje allel kodujący alaninę i allel kodujący treoninę. Białko Thr-54 jest związane ze zwiększonym utlenianiem tłuszczu i insulinoopornością. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego FABPI
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701662-100UL4065267674360