MABN1618
Anti-Nicotinic Acetylchone Receptor alpha 1 Antibody, clone 7C8.2
clone 7C8.2, from mouse
Synonim(y):
Acetylcholine receptor subunit alpha, AChR nicotinic alpha 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7C8.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHRNA1(1134)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Nicotinic Acetylchone Receptor alpha 1 in human colon cancer tissue sections.
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Nicotinic Acetylchone Receptor alpha 1 in 10 µg of L6 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1