MABN2249
Anti-CHRNA2 Antibody, clone 5B2.1
clone 5B2.1, from mouse
Synonim(y):
Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-2, Cholinergic Receptor Nicotinic Alpha 2 Subunit, Acetylcholine Receptor Nicotinic Alpha 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5B2.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHRNA2(1135)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected human recombinant Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-2 (CHRNA2).