Kluczowe dokumenty
SAB4301070
Sigma-Aldrich
Anti-CHRNA2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ACHA2, CHRNA2, Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
IHC
WB
reaktywność gatunkowa:
human
metody:
immunohistochemistry: 1:25- 1:100
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
60 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.9 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:25- 1:100
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_000733.2
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHRNA2(1135)
Specyficzność
The antibody detects endogenous levels of total CHRNA2 protein.
Immunogen
Synthetic peptide corresponding to a region derived from internal residues of human cholinergic receptor, nicotinic, alpha 2 (neuronal)
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in pH7.3 PBS, 0.05% NaN3, 50% Glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)