MABN495
Anti-Aldh1L1 Antibody, clone N103/39
clone N103/39, from mouse
Synonim(y):
Cytosolic 10-formyltetrahydrofolate dehydrogenase, 10-FTHFDH, FDH, Aldehyde dehydrogenase family 1 member L1
FBP-CI
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
N103/39, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALDH1L1(10840)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Sensory & PNS
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected Aldh1L1 rat cerebral cortex tissue and human pons/midbrain tissue.
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Aldh1L1 in rat cortex and cerebellum tissue.
Jakość
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Aldh1L1 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Mouse brain tissue lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1