Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA018909
Sigma-Aldrich
Anti-FHIT antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-AP3A hydrolase, Anti-AP3Aase, Anti-Bis(5′-adenosyl)-triphosphatase, Anti-Diadenosine 5′,5″′- P1,P3-triphosphate hydrolase, Anti-Dinucleosidetriphosphatase, Anti-Fragile histidine triad protein
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
GTSLTFSMQDGPEAGQTVKHVHVHVLPRKAGDFHRNDSIYEELQKHDKEDFPASWRSEEEMAAEA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FHIT(2272)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen FHIT (fragile histidine triad protein) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 3p14.2. Należy do nadrodziny triad histydynowych hydrolaz i transferaz monofosforanów nukleozydów. Białko jest obecne w cytoplazmie i jądrze.
Immunogen
Bis(5′-adenosyl)-triphosphatase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko kruchej triady histydyny (FHIT) jest hydrolazą dinukleozydo-5′,5′′′-P1,P3-trifosforanu (Ap3A). FHIT jest genem supresorowym nowotworu. Jest on regulowany w dół w raku szyjki macicy i niedrobnokomórkowym raku płuc. Koekspresja FHIT i p53 hamuje proliferację komórek w niedrobnokomórkowym raku płuc. Brak FHIT indukuje ekspresję genów odpowiedzi na stres oksydacyjny po kontakcie z ekstraktem dymu papierosowego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74607
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Semba et al.
Oncogene, 25(20), 2860-2872 (2006-01-13)
The Fhit tumor suppressor binds and hydrolyses diadenosine polyphosphates and the Fhit-substrate complex has been proposed as a proapoptotic effector, as determined by infection of susceptible cancer cells with adenoviruses carrying wild-type fragile histidine triad (FHIT) or catalytic site mutants.
Li-Xia Bai et al.
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 15(21), 9313-9317 (2014-11-26)
Fragile histidine triad (FHIT) is a suppressor gene related to cervical cancer through CpG island hypermethylation. Folate is a water-soluble B-vitamin and an important cofactor in one-carbon metabolism. It may play an essential role in cervical lesions through effects on
Francesco Trapasso et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 100(4), 1592-1597 (2003-02-08)
The FHIT gene is inactivated early in the development of many human tumors, and Fhit-deficient mice have increased cancer incidence. Viral reexpression of Fhit kills Fhit-deficient cells by induction of apoptosis. Fhit, a member of branch 2 of the histidine-triad
D-W Wu et al.
Oncogene, 34(16), 2072-2082 (2014-06-10)
The dual role of the microRNA-29 (miR-29) family in tumor progression and metastasis in solid tumors has been reported. Evidence for the role of miR-29 in tumor malignancy and its prognostic value in overall survival (OS) and relapse-free survival (RFS)
L D Barnes et al.
Biochemistry, 35(36), 11529-11535 (1996-09-10)
Human Fhit (fragile histidine triad) protein, encoded by the FHIT putative tumor suppressor gene, is a typical dinucleoside 5',5"'-P1,P3-triphosphate (Ap3A) hydrolase (EC 3.6.1.29) on the basis of its enzymatic properties we report here. Ap3A is the preferred substrate among ApnA
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA018909-100UL4061836312169
HPA018909-25UL4061842866441