Merck
670340
Sigma-Aldrich
Fmoc-pentafluoro-L-phenylalanine
≥97%
Synonim(y):
(S)-2-(Fmoc-amino)-3-(pentafluorophenyl)propionic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H16F5NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
Poziom jakości
Próba
≥97%
aktywność optyczna
[α]/D -20.5±1.0°, c = 1 in methanol
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H16F5NO4/c25-18-15(19(26)21(28)22(29)20(18)27)9-17(23(31)32)30-24(33)34-10-16-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)16/h1-8,16-17H,9-10H2,(H,30,33)(H,31,32)/t17-/m0/s1
Klucz InChI
DLOGILOIJKBYKA-KRWDZBQOSA-N
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lee Schnaider et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(24), 21334-21342 (2019-05-29)
The rapid advancement of peptide- and amino-acid-based nanotechnology offers new approaches for the development of biomedical materials. The utilization of fluorenylmethyloxycarbonyl (Fmoc)-decorated self-assembling building blocks for antibacterial and anti-inflammatory purposes represents promising advancements in this field. Here, we present the
Produkty
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.