Kluczowe dokumenty
SAB5701334
Sigma-Aldrich
Anti- MLKL antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1.33 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MLKL(197259)
Opis ogólny
This gene belongs to the protein kinase superfamily. The encoded protein contains a protein kinase-like domain; however, is thought to be inactive because it lacks several residues required for activity. This protein plays a critical role in tumor necrosis factor (TNF)-induced necroptosis, a programmed cell death process, via interaction with receptor-interacting protein 3 (RIP3), which is a key signaling molecule in necroptosis pathway. Inhibitor studies and knockdown of this gene inhibited TNF-induced necrosis. High levels of this protein and RIP3 are associated with inflammatory bowel disease in children. Alternatively spliced transcript variants have been described for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2015]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human MLKL.
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)