SAB5700092
Anti-MLKL antibody produced in rabbit
Synonim(y):
MLKL, hMLKL
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
53
54
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.68 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... MLKL(74568)
Opis ogólny
Immunogen
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1