Kluczowe dokumenty
SAB5701166
Sigma-Aldrich
Anty-CD86
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.25 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD86(942)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko błonowe typu I, które należy do nadrodziny immunoglobulin. Białko to ulega ekspresji przez komórki prezentujące antygen i jest ligandem dla dwóch białek na powierzchni komórek T, antygenu CD28 i cytotoksycznego białka 4 związanego z limfocytami T. Wiązanie tego białka z antygenem CD28 jest sygnałem kostymulującym do aktywacji limfocytów T. Wiązanie tego białka z cytotoksycznym białkiem 4 związanym z limfocytami T jest negatywnie regulowane. Wiązanie tego białka z cytotoksycznym białkiem 4 związanym z limfocytami T negatywnie reguluje aktywację komórek T i zmniejsza odpowiedź immunologiczną. Alternatywny splicing skutkuje kilkoma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy [dostarczone przez RefSeq, maj 2011].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego CD86
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)