Kluczowe dokumenty
SAB5701098
Sigma-Aldrich
Anti-Acetyl-FOXO1-K262/K265/K274
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.46 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
acetylation (Lys262/Lys265/Lys274)
informacje o genach
human ... FOXO1(2308)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny czynników transkrypcyjnych forkhead, które charakteryzują się odrębną domeną forkhead. Specyficzna funkcja tego genu nie została jeszcze określona; może on jednak odgrywać rolę we wzroście i różnicowaniu miogenów. Translokacja tego genu z PAX3 jest związana z mięsakiem prążkowanokomórkowym pęcherzyków płucnych.
Immunogen
Syntetyczny acetylowany peptyd wokół K262/K265/K274 ludzkiego FOXO1.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701098-100UL4065267662756