SAB5700959
Anti-Ephrin B2 antibody produced in rabbit
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.75 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EFNB2(1948)
Opis ogólny
Immunogen
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1