ABN88
Przeciwciało anty-fosfo-NR1 (Ser896)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1, glutamate [NMDA] receptor subunit zeta 1, N-methyl-D-aspartate receptor channel, subunit zeta-1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR1, glutamate [NMDA] receptor subunit zeta-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer896)
informacje o genach
human ... GRIN1(2902)
mouse ... Grin1(14810)
rat ... Grin1(24408)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected NR1 on 10 µg of lambda phosphatase untreated and treated rat microsomal brain tissue lysates.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Komentarz do analizy
Fosfataza Lambda nieleczone i leczone lizaty mikrosomalnej tkanki mózgowej szczura
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13