Kluczowe dokumenty
SAB5500015
Sigma-Aldrich
Anti-BCL-6 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP155, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP155, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat, mouse
metody
flow cytometry: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCL6(604)
Opis ogólny
B cell lymphoma 6 protein (Bcl-6) proto-oncogene product (a Kruppel-type zinc-finger protein) is mainly expressed in normal germinal center B cells and related lymphomas. Bcl-6 is involved in chromosome rearrangements at 3q27 in non-Hodgkin′s lymphomas and Bcl-6 rearrangements have been detected in 33%-45% of diffuse large B cell lymphomas. Bcl-6 has been detected immunohistochemically in follicular lymphomas, diffuse large B cell lymphomas, Burkitt lymphomas and in nodular, lymphocyte predominant Hodgkin′s disease.
Immunogen
Synthetic peptide derived from the C-terminus of human BCL-6 protein.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)