About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
stężenie
1.32 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EZH2(2146)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny Polycomb-group (PcG). Członkowie rodziny PcG tworzą multimeryczne kompleksy białkowe, które biorą udział w utrzymywaniu transkrypcyjnego stanu represyjnego genów w kolejnych pokoleniach komórek. Białko to wiąże się z białkiem rozwoju ektodermy embrionalnej, onkoproteiną VAV1 i białkiem jądrowym związanym z chromosomem X. Białko to może odgrywać rolę w układzie krwiotwórczym i ośrodkowym układzie nerwowym. Dla tego genu zidentyfikowano wiele alternatywnie dzielonych wariantów transkryptu kodujących różne izoformy.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-250 ludzkiego EZH2/KMT6 (NP_001190176.1).
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)