MAB11041
Anti-Serotonin receptor 1A Antibody, clone 19A9.2
clone 19A9.2, from mouse
Synonim(y):
5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1A, 5-hydroxytryptamine receptor 1A, guanine nucleotide-binding regulatory protein-coupled receptor, Serotonin receptor 1A, G protein coupled receptor, 5-HT1a receptor
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
19A9.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HTR1A(3350)
rat ... Htr1A(24473)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Jakość
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Serotonin receptor 1A on 10 µg of rat brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Rat brain tissue lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2