Kluczowe dokumenty
SAB2101106
Sigma-Aldrich
Anti-HTR2A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-5-HT2A, Anti-5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 2A, Anti-HTR2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
52 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HTR2A(3356)
Opis ogólny
Receptor 5-hydroksytryptaminy 2A (HTR2A) koduje receptor serotoniny sprzężony z białkiem G. HTR2A ulega ekspresji głównie w mózgu w pobliżu neuronów serotoninergicznych. Gen HTR2A jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 13q14.2.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego HTR2A
Działania biochem./fizjol.
Receptor 5-hydroksytryptaminy 2A (HTR2A) wiąże się z neuroprzekaźnikami lub lekami i aktywuje szlak sygnałowy sprzężony z białkiem G poprzez stymulację kaskady sygnałowej fosfolipazy C i ostateczne uwalnianie wapnia. i moduluje funkcje poznawcze, pamięć, uczenie się itp. HTR2A jest receptorem docelowym dla wielu leków przeciwpsychotycznych, takich jak psychodeliki serotoninergiczne. Polimorfizmy genetyczne oraz czynniki epigenetyczne regulują ekspresję HTR2A. Te zmiany w regulacji prowadzą do szerokiej gamy zaburzeń psychotycznych, takich jak schizofrenia, zaburzenia nastroju, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, samobójstwa, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia odżywiania i choroba Alzheimera.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DILCEENTSLSSTTNSLMQLNDDTRLYSNDFNSGEANTSDAFNWTVDSEN
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The role of serotonin 5-HT2A receptors in memory and cognition
Zhang G and Stackman Jr RW
Frontiers in Pharmacology, 6, 225-225 (2015)
Functional selectivity and classical concepts of quantitative pharmacology
Urban JD, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 320(1), 1-13 (2007)
Epigenetic dysregulation of HTR2A in the brain of patients with schizophrenia and bipolar disorder
Abdolmaleky HM, et al.
Schizophrenia Research, 129(2-3), 183-190 (2011)
Polymorphisms in GRIK4, HTR2A, and FKBP5 show interactive effects in predicting remission to antidepressant treatment
Horstmann S, et al.
Neuropsychopharmacology, 35(3), 727-740 (2010)
Polymorphisms in the regulatory region of the human serotonin 5-HT2A receptor gene (HTR2A) influence gene expression
Myers RL, et al.
Biological Psychiatry, 61(2), 167-173 (2007)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2101106-100UL4061836140472
SAB2101106-50UG