Key Documents
SAB4301791
Sigma-Aldrich
Anti-HTR2A
affinity isolated antibody
Synonim(y):
5-HT2A, HTR2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:200-1:1000
nr dostępu
NP_000612
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HTR2A(3356)
Immunogen
Synthetic peptide of human HTR2A
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Barbara Chruścicka et al.
ACS chemical neuroscience, 10(7), 3225-3240 (2019-05-01)
The oxytocin receptor (OTR) and the 5-hydroxytryptamine 2A receptor (5-HTR2A) are expressed in similar brain regions modulating central pathways critical for social and cognition-related behaviors. Signaling crosstalk between their endogenous ligands, oxytocin (OT) and serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT), highlights the complex