MABN1595
Anti-Serotonin receptor 2A/HTR2A Antibody, clone 9B11.1
clone 9B11.1, from mouse
Synonim(y):
5-hydroxytryptamine receptor 2A, 5-HT-2, 5-HT-2A, 5-HT2A, Serotonin receptor 2A
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9B11.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HTR2A(3356)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 2A/HTR2A in 10 µg of human cerebral cortex tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1