Kluczowe dokumenty
SAB4301111
Sigma-Aldrich
Anty-5HT1A
affinity isolated antibody
Synonim(y):
5-HT1A, ADRB2RL1, ADRBRL1, Receptor 5-hydroksytryptaminy 1A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
46 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
2.1 mg/mL
metody
western blot: 1:1000-1:5000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_000515.2
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HTR1A(3350)
Powiązane kategorie
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenny poziom całkowitego białka 5HT1A.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający regionowi pochodzącemu od 140-153 aminokwasów ludzkiego receptora 5-hydroksytryptaminy 1A
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 2,1 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami (bez Mg2+ i Ca2+), pH 7,3, 0,05% azydku sodu i 50% glicerolu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)