Kluczowe dokumenty
SAB5700908
Sigma-Aldrich
Anti-ORP150/GRP170/HSP12A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.15 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:5000-1:10000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HYOU1(10525)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny białek szoku cieplnego 70. Gen ten wykorzystuje alternatywne miejsca startu transkrypcji. Segment cis-acting znajdujący się w 5' UTR jest zaangażowany w indukcję zależną od stresu, co skutkuje akumulacją tego białka w retikulum endoplazmatycznym (ER) w warunkach niedotlenienia. Uważa się, że białko kodowane przez ten gen odgrywa ważną rolę w fałdowaniu i wydzielaniu białek w ER. Ponieważ supresja białka jest związana z przyspieszoną apoptozą, sugeruje się również, że odgrywa ono ważną rolę cytoprotekcyjną w zaburzeniach komórkowych wywołanych niedotlenieniem. Wykazano, że białko to jest regulowane w górę w nowotworach, zwłaszcza w guzach piersi, a zatem jest związane z inwazyjnością guza. Gen ten ma również alternatywne miejsce inicjacji translacji, w wyniku czego powstaje białko pozbawione N-końcowego peptydu sygnałowego. Uważa się, że to białko pozbawione peptydu sygnałowego, które jest tylko o 3 aminokwasy krótsze niż dojrzałe białko w ER, pełni funkcję podtrzymującą w cytozolu. U szczurów białko to lokalizuje się zarówno w ER przez karboksy-końcową sekwencję peptydową, jak i w mitochondriach przez amino-końcowy sygnał celujący. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [Dostarczone przez RefSeq, Mar 2014].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego ORP150/GRP170/HSP12A
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)