Kluczowe dokumenty
SAB5700824
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MMP2produkowane u królików
Synonim(y):
CLG4, CLG4A, MMP-2, MMP-II, MMP2, MONA, TBE-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
65
68
73
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
0.9 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MMP2(4313)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny genów metaloproteinaz macierzy (MMP), które są enzymami zależnymi od cynku, zdolnymi do rozszczepiania składników macierzy zewnątrzkomórkowej i cząsteczek zaangażowanych w transdukcję sygnału. Białko kodowane przez ten gen jest żelatynazą A, kolagenazą typu IV, która zawiera trzy powtórzenia fibronektyny typu II w miejscu katalitycznym, które umożliwiają wiązanie zdenaturowanego kolagenu typu IV i V oraz elastyny. W przeciwieństwie do większości członków rodziny MMP, aktywacja tego białka może zachodzić na błonie komórkowej. Enzym ten może być aktywowany zewnątrzkomórkowo przez proteazy lub wewnątrzkomórkowo przez jego S-glutation, bez konieczności proteolitycznego usuwania pro-domeny. Uważa się, że białko to bierze udział w wielu szlakach, w tym w układzie nerwowym, rozkładzie miesiączki endometrium, regulacji unaczynienia i przerzutach. Mutacje w tym genie są związane z zespołem Winchestera i zespołem nodulozy-artropatii-steolizy (NAO). Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 40-280 ludzkiego MMP2 (NP_004521.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)