Kluczowe dokumenty
SAB4501891
Sigma-Aldrich
Anti-MMP-2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
72 kDa gelatinase, 72 kDa type IV collagenase, CLG4, CLG4A, collagenase type IV-A
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 73 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MMP2(4313)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-MMP-2wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka MMP-2.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego MMP-2.
Zakres immunogenu: 611-660
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fen-Fen Liang et al.
PloS one, 8(10), e76517-e76517 (2013-10-12)
After years of experiments and clinical studies, parathyroid hormone-related protein(PTHrP) has been shown to be a bone formation promoter that elicits rapid effects with limited adverse reaction. Recently, PTHrP was reported to promote fibrosis in rat kidney in conjunction with
Fulvia Farabegoli et al.
Nutrients, 10(9) (2018-08-24)
We conducted an in vitro study combining a rexinoid, 6-OH-11-O-hydroxyphenanthrene (IIF), and epigallocatechin-3-gallate (EGCG), which is the main catechin of green tea, on BE(2)-C, a neuroblastoma cell line representative of the high-risk group of patients. Neuroblastoma is the most common
Pengyu Liu et al.
OncoTargets and therapy, 13, 4099-4110 (2020-06-05)
This study aimed to investigate the regulatory role and mechanism of microRNA-766 (miR-766) on cutaneous squamous cell carcinoma (CSCC) cells. The expression of miR-766 and programmed cell death 5 (PDCD5) was detected in CSCC tissues and CSCC cell lines (A431
Xianghai Meng et al.
Frontiers in oncology, 11, 652835-652835 (2021-06-19)
Osteosarcoma (OS) is a type of bone malignancy. This study attempted to explore the effect of long non-coding RNA TTN-AS1 (TTN-AS1) on OS and to determine its molecular mechanisms. The expression of TTN-AS1, microRNA-16-1-3p (miR-16-1-3p), and transcription factor activating enhancer binding