Kluczowe dokumenty
MAB13406
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MMP-2, forma pro i aktywna, klon VB3
clone VB3, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Gelatinase A, 72 kDa Type IV Collagenase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
VB3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
przydatność
not suitable for immunohistochemistry
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MMP2(4313)
Specyficzność
Przeciwciało rozpoznaje białka o masie 72 kDa i 66 kDa, które są identyfikowane jako pro (utajone) i aktywne formy metaloproteinazy macierzy-2 (MMP-2; znanej również jako 72 kDa kolagenaza IV lub żelatynaza A). Nie wykazuje reaktywności krzyżowej z pro i aktywnymi formami innych MMP. MMP są enzymami proteolitycznymi zdolnymi do degradacji składników tkanki łącznej. Degradacja macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) jest niezbędnym etapem inwazji guza i przerzutów. Każdy z MMP ma inną specyficzność substratową w obrębie ECM i jest ważny w jego degradacji. MMP-2 degraduje głównie kolagen typu IV i zdenaturowane kolageny. Aktywność MMP jest modulowana przez tkankowe inhibitory metaloproteinaz (TIMP). Niezrównoważone wydzielanie niektórych MMP lub zaburzenia w różnicowej kontroli MMP przez TIMP są związane z potencjałem inwazyjnym nowotworów złośliwych. lokalizacja komórkowa: cytoplazmatyczna
Immunogen
Epitop: forma pro i aktywna
Ludzka natywna 72 kDa żelatynaza A.
Zastosowanie
To przeciwciało anty-MMP-2, forma pro i aktywna, klon VB3 jest zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, IF, WB do wykrywania MMP-2.
Western blot: 1:200-1:400 przez 2 godziny w temperaturze pokojowej
ELISA
Immunofluorescencja
Nie działa w immunohistochemii Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
MMPs & TIMPs
Powiązanie
Zastępuje: 04-1048
Postać fizyczna
200 μg/ml. przeciwciała oczyszczonego z płynu puchlinowego za pomocą chromatografii Protein G. Płyn w 10 mM PBS, pH 7,4, z 0,2% BSA i 0,09% azydkiem sodu.
Format: Oczyszczony
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy.
Komentarz do analizy
Kontrola
KONTROLA POZYTYWNA: Kondycjonowana, pozbawiona surowicy pożywka z ludzkich komórek włókniakomięsaka HT-1080 lub komórek śródbłonka HUVEC poddanych działaniu deksametazonu. Łożysko. Rak pęcherza moczowego, piersi i jajnika.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
In situ detection of matrix metalloproteinase-2 (MMP2) and the metalloproteinase inhibitor TIMP2 transcripts in human primary hepatocellular carcinoma and in liver metastasis.
Musso, O, et al.
Journal of Hepatology, 26, 593-605 (1997)
J E Nutt et al.
British journal of cancer, 78(2), 215-220 (1998-07-31)
The matrix metalloproteinases are a family of enzymes that degrade the extracellular matrix and are considered to be important in tumour invasion and metastasis. The effect of epidermal growth factor (EGF) on matrix metalloproteinase-1 (MMP1) production in two human bladder
N Théret et al.
International journal of cancer, 74(4), 426-432 (1997-08-22)
Degradation of basement membranes is a key step in tumoral invasion, mainly mediated by matrix metalloproteinases (MMPs) and their inhibitors (TIMPs). Since the liver is a main target for metastases from gastrointestinal adenocarcinoma, we have investigated MMP2 and TIMP2 expression
Cigarette smoke exposure inhibits extracellular MMP-2 (gelatinase A) activity in human lung fibroblasts.
La Rocca, G; Anzalone, R; Magno, F; Farina, F; Cappello, F; Zummo, G
Respiratory Research null
Active-MMP2 in cancer cell nests of oral cancer patients: correlation with lymph node metastasis.
Kawamata, H, et al.
International journal of oncology, 13, 699-704 (1998)